Learn More
Methylmagnesium chloride, 3M in THF
Click to view available options
Quantità:
0.25 mol
11 mol
Dimensione della confezione:
0.25mol
1mol
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methylmagnesium chloride |
Colore | Brown to Green |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 0.25 mol |
Formula lineare | CH3MgCl |
Numero UN | UN3399 |
Beilstein | 3587199 |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1°F) |
Informazioni di solubilità | Insoluble in hydrocarbons |
Peso formulazione | 74.81 |