Learn More
Methyllithium, 1.6M sol. in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10386212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
800 mL, AcroSeal™ Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 917-54-4, 60-29-7
Formula molecolare CH3Li
Molecular Weight (g/mol) 21.98
Numero MDL MFCD00008253
InChI Key DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
SMILES [Li]C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyllithium
Colore Colorless to Yellow
Nota nome Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v)
Formula lineare CH3Li
Fieser 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219
Densità 0.7000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
IUPAC Name methyllithium
Peso formulazione 21.96
Percent Purity 4.5 to 5.5% (as MeLi)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.7
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Soluzione
Titolo del prodotto
Methyllithium, 1.6M sol. in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >