Learn More
Methyl vanillate, 99%
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
31.05€ - 307.00€
Identificatori chimici
CAS 3943-74-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00008438
InChI Key BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10136130
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
160300050
5 g Bottiglia in vetro
31.05€
5g
10002050
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
160300250
25 g Bottiglia in vetro
124.00€
25g
10310214
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
160301000
100 g Bottiglia in vetro
307.00€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
3943-74-6
182.18
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
19844
methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
C9H10O4
MFCD00008438
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
CHEBI:46477
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Specifica
Methyl vanillate
64.0°C to 67.0°C
285.0°C to 287.0°C
98.5% min. (GC)
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
10, 396
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
19844
182.18
Powder or Granules
3943-74-6
Beige to Yellow
Authentic
C9H10O4
MFCD00008438
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
182.18
CHEBI:46477
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 223-525-9
Identificativo prodotto
  • Methyl vanillate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.