Learn More
Methyle1H-benzimidazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10171312
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 26663-77-4
Formula molecolare C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.175
Numero MDL MFCD03407310
InChI Key WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
IUPAC Name methyl 3H-benzimidazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%