Learn More
Methyl Viologen hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10114860
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 1910-42-5 | C12H14Cl2N2 | 257.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1910-42-5
Formula molecolare C12H14Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 257.16
Numero MDL MFCD00150001
InChI Key FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Paraquat, dichloride
PubChem CID 15938
ChEBI CHEBI:28786
IUPAC Name 1-methyl-4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Viologen hydrate
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome 98%
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble in water.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 257.15
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Colore Beige or Brown to Pink
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Viologen hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.