Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, contains 1 v/v% TMS, 99.9 atom % D
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl sulfoxide-d6 |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.9 atom % D |
Densità | 1.1900g/mL |
Deuterio (D) | 99.85% min. |
Punto d'infiammabilità | 88°C |
Imballaggio | Glass Bottle |
Gravità specifica | 1.19 |
Viscosità | 2.4 mPa.s (20°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl sulfoxide-d6
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, contains 1 v/v% TMS, 99.9 atom % D >