Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 16348196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
10 mL, Septum Bottle, 10mL
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Septum Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
50mL
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethylsulfoxide-d6, dimethyl-d6 sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, methane-d3-, sulfinylbis, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 1.1900 g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Imballaggio Septum Bottle
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula lineare (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC Name (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Peso formulazione 84.18
Grado NMR
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D >