Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, 0.1% w/v solution in ethanol
CAS: 74886-84-3
19.60€ - 73.74€
Identificatori chimici
CAS 74886-84-3
Numero MDL MFCD00002425
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11338967
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
038698.AE
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11470151
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
038698.AP
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
74886-84-3
MFCD00002425
Specifica
Methyl Red
0.1% w/v solution in ethanol
UN1170
Liquid
74886-84-3
MFCD00002425
269.3
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H224
Extremely flammable liquid and vapor.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P307+P311-P311-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ETHANOL SOLUTIONS
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use