Learn More
Methyl Orange Indicator, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Concentrazione:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Concentrazione | 5 g/L in water indicator solution |
Informazioni di solubilità | Soluble in water |
Odore | Odorless |
Colore | Orange |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |