Learn More
Methyl Orange Indicator, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Concentrazione:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Specifica
Specifica
Concentrazione | 2 g/L in water indicator solution |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |