Learn More
Methyl mercaptoacetate, 95%
Codice prodotto. p-7043971
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
Solubility
Soluble in water. (40 g/L at 20°C)
Notes
Air Sensitive. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents and air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2365-48-2
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00004873
InChI Key MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC Name methyl 2-sulfanylacetate
SMILES COC(=O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl mercaptoacetate
Punto di fusione -3°C
Punti di ebollizione 148°C to 149°C
Punto d'infiammabilità 56°C (132°F)
Odore Stench
Formula lineare HSCH2COOCH3
Quantità 25 g
Numero UN UN1228
Beilstein 506259
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl mercaptoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl mercaptoacetate