Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl cellulose, viscosity 15 cP (2% solution in water)
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
54.50€ - 324.00€
Identificatori chimici
CAS | 9004-67-5 |
---|---|
Formula molecolare | C20H38O11 |
Molecular Weight (g/mol) | 454.513 |
Numero MDL | MFCD00081763 |
InChI Key | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
PubChem CID | 51063134 |
IUPAC Name | (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane |
SMILES | COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10246190
|
Thermo Scientific Chemicals
182311000 |
100 g | Plastic bottle |
54.50€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10144440
|
Thermo Scientific Chemicals
182312500 |
250 g | Plastic bottle |
104.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10703095
|
Thermo Scientific Chemicals
182310010 |
1 kg | Plastic bottle |
324.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
9004-67-5 | |
454.513 | |
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N | |
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane |
C20H38O11 | |
MFCD00081763 | |
51063134 | |
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
Specifica
Methyl cellulose | |
Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP | |
Powder | |
MFCD00081763 | |
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N | |
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane | |
51063134 | |
5% max. |
Gray-White | |
9004-67-5 | |
C20H38O11 | |
15, 6111 | |
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC | |
454.513 | |
Authentic | |
12 to 18cP (2% solution in water,20°C) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : FJ5959000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl cellulose