Learn More
Azinphos Methyl, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep S-2085
Quantità | 1 mL |
---|
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
Azinphos-Methyl | 86-50-0 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Azinphos methyl | |
86-50-0, 67-64-1 | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
C10H12N3O3PS2 | |
CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N | |
3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-1,2,3-benzotriazin-4-one | |
317.318 | |
1 mL |
2mL Amber Prescored Glass Ampule | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
COP(=S)(OC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1 | |
Acetone | |
2268 | |
CHEBI:2953 |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl azinphos
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone, azinphos-methyl