Learn More
Methyl Anthranilate 99%, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 208.00€
Identificatori chimici
CAS | 134-20-3 |
---|---|
Formula molecolare | C8H9NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 151.17 |
Numero MDL | MFCD00007710 |
InChI Key | VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester |
PubChem CID | 8635 |
ChEBI | CHEBI:73244 |
IUPAC Name | methyl 2-aminobenzoate |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10784071
|
Thermo Scientific Acros
126320500 |
50 g | Bottiglia in vetro |
22.80€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10469240
|
Thermo Scientific Acros
126322500 |
250 g | Bottiglia in vetro |
38.05€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10182980
|
Thermo Scientific Acros
126325000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
57.90€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10580034
|
Thermo Scientific Acros
126320025 |
2.5 kg | Bottiglia in vetro |
208.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
134-20-3 | |
151.17 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
8635 | |
methyl 2-aminobenzoate |
C8H9NO2 | |
MFCD00007710 | |
methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester | |
CHEBI:73244 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Specifications
Methyl anthranilate | |
134-20-3 | |
1.1680g/mL | |
99% | |
2-(H2N)C6H4CO2CH3 | |
MFCD00007710 | |
15, 6094 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 2-aminobenzoate | |
8635 | |
151.16 | |
Liquid |
99% | |
Brown-Yellow | |
Authentic | |
C8H9NO2 | |
1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm) | |
14, 317 | |
methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
151.17 | |
CHEBI:73244 | |
≥98.5% |
Safety and Handling
GHS P Statement Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.
GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact le
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-132-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CB3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl anthranilate
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.