Learn More
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Codice prodotto. p-164293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-76-3
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002352
InChI Key LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC Name metile 4-idrossibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-hydroxybenzoate
Nota nome 99%
Punto di fusione 125.0°C to 128.0°C
Colore Bianco
Punti di ebollizione 298.6°C
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare HOC6H4CO2CH3
Quantità 100 g
Beilstein 10,158
Indice di Merck 15,618
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Polvere cristallina
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.