Learn More
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate, 90%, tech.
Codice prodotto. p-3758418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 79322-76-2 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79322-76-2
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Numero MDL MFCD00216476
InChI Key KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586417
IUPAC Name methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.536
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Viscous Liquid