Learn More
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97% Codice prodotto.: 10230270
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 10230270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 g, Bottiglia in vetro, 5g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10230270
Marca: Thermo Scientific Acros 432410050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35212-85-2
Formula molecolare C10H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 207.25
Numero MDL MFCD00206744
InChI Key VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl esterVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 874720
IUPAC Name methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto di fusione 109°C to 111°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto335379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/06/2025 Codice prodotto432410010,432410050
Numero di lotto335379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Codice prodotto432410010,432410050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-aminobenzo¢b!thiophene-2-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97% >