Learn More
Methyl 2-formylbenzoate, Thermo Scientific™, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 2-formylbenzoate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | CH3OC(O)C6H4CHO |
Quantità | 50 g |
Peso formulazione | 164.16 |
Percent Purity | 97% |