Learn More
Methanol, for UHPLC Gradient Grade Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Beschreibung
- Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
- Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
- Peak shape: low baseline noise at 210nm and 254nm improves peak shape
- Speed: filtered to 0.1μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
- Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
Spezifikation
Spezifikation
Punto di fusione | -98°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 128 hPa at 20°C |
Viscosità | 0.55cp at 20°C |
Peso formulazione | 32.04g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur