Learn More
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
45 kg
150 kg
missing translation for 'unitSize'
150kg
1L
2.50L
25L
45kg
5L
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densità | 0.791g/mL at 25°C |
Quantità | 150 kg |
Limite di esplosione | 0.36 |
Punto d'infiammabilità | 9°C (48.2°F) |
Punto di combustione | 725°F |
Formula lineare | CH3OH |
Pressione del vapore | 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C) |
Numero UN | 1230 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.