Learn More
Methanol, puriss., ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98°C |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph Eur |
Colore | Colorless |
Densità | 0.791 to 0.793g/mL at 20°C, 0.791g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.36 |
Punto d'infiammabilità | 9°C (48.2°F) |
Punto di combustione | 725°F |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.