Learn More
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10163383
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing)
Methanol is used in staining and destaining protein electrophoresis gels, in HPLC, and in other biological applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Nota nome Peroxide-free
Absorbance 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Colore Colorless
Densità 0.791g/cm³
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Peroxides: ≤0001%
Indice di rifrazione 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Residuo dopo l'evaporazione 3ppm max.
Acido titolabile 0.0003mEq/g max.
Formula lineare CH3OH
Base titolabile 0.0002mEq/g max.
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55 cP at 20°C
Acqua 0.1% max.
Indice di Merck 15, 6029
Peso formulazione 32.04
Percent Purity ≥99.9%
Grado Sequencing
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.