Learn More
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15604740
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
144 x 1 L
Unit Size:
1L
2.50L
pezzi 144
pezzi 4
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifications
Materiale o nome chimico Methanol
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 144 x 1 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ per LC-MS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.