missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, for HPLC, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 15642179 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CH4O, CAS Number-67-56-1, carbinol, colonial spirit, wood spirit, pyroxylic spirit, methylol, wood naphtha, methyl hydroxide, columbian spirit, methyl alcohol, wood alcohol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.042 g/mol

CH4O, CAS Number-67-56-1, columbian spirit, methyl alcohol, colonial spirit, methyl hydroxide, methylol, carbinol, pyroxylic spirit, wood spirit, wood naphtha, wood alcohol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042

Identificatori chimici

CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO

Specifica

Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Molecular Weight (g/mol) 32.042
Peso formulazione 32.04g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato