Learn More
Methanol-d4, for NMR, contains 0.03 v/v% TMS, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10051641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
50 mL, Glass Bottle, 50mL
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
5mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Methanol-d4, CH4O, CAS Number-811-98-3, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl-d3 alcohol-d, perdeuteromethanol, methanol-d4, tetradeuteromethanol, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d, methyl alcohol-d4, cd3od, 50mL, 01, III, 1187, Colorless, 0.8880g/mL, 99.75% min., 212-378-6 | CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 50 mL
Formula lineare CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Peso formulazione 36.06
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanol
Titolo del prodotto
Methanol-d4, for NMR, contains 0.03 v/v% TMS, 99.8 atom % D >