Learn More
Methanol-d4, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. p-3734303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 mL
25 mL
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom%D
Densità 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3262
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
Punto di fusione -99.0°C
Punti di ebollizione 65.0°C
Formula lineare CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Peso formulazione 36.06
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanol-d4, Methylalcohol