Learn More
Methanol-d{4}, 100%(Isotopic)
Codice prodotto. p-7051954
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methanol-d_4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent used primarily in spectroscopic techniques (UV/VIS, NMR, IR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.89 g/mL
Punto d'infiammabilità 11°C (52°F)
Odore Mild
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Numero UN UN1230
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 36.07
Percent Purity 100%