Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10251061
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Get rapid, reproducible performance and separation results. Methanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -97.8°C
Absorbance Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm
Colore Colorless
Densità 0.79 g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 64°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 6 - 36 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 240°C
Odore Alcohol
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza HPLC Isocratic Grade
Indice di rifrazione 1.3314 nD
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare CH4O
Acido titolabile Max. 0.0003meq/g
Formula lineare CH3OH
Base titolabile Max. 0.0002meq/g
Pressione del vapore 16.9 kPa at 25°C
Acqua Max. 0.05%
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.