Learn More
Methanol, ACS, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS Reagent,≥99.8%
Identificatori chimici
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH4O |
Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
Numero MDL | MFCD00004595 |
InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
IUPAC Name | metanolo |
SMILES | CO |
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Identificatori chimici
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
metanolo |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Specifica
Methanol | |
-42°C | |
Colorless | |
0.79g/cm3 | |
0.36 | |
Unpleasant | |
CH3OH | |
410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C) | |
1098229 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanolo | |
887 | |
32.04g/mol |
8.8 (at 20°C) | |
67-56-1 | |
Colorless liquid | |
115°C | |
725°C | |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
UN1230 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
≥99.8% |
Sicurezza e movimentazione
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Methanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-659-6