Learn More
Methanol, ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15691460
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
ACS Spectrophotometric Grade,≥99.9%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Densità 0.791g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 64°C to 65°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.329
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado ACS