Learn More
Methanol, ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15681460
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
ACS Spectrophotometric Grade,≥99.9%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C (literature)
Nota nome ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm, max. 0.10 at 240 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.40 at 220 nm, max. 0.80 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 64°C to 65°C
Quantità 4 x 2 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 725°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.329
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04
Percent Purity >99.9%
Grado Spectrophotometric