Learn More
Methanol, ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98°C (literature) |
Nota nome | ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9% |
Absorbance | max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm, max. 0.10 at 240 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.40 at 220 nm, max. 0.80 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm |
CAS max % | ≤100.0000% |
Densità | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punti di ebollizione | 64°C to 65°C |
Quantità | 2 L |
Limite di esplosione | 0.36 |
Punto d'infiammabilità | 11°C |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Methanol, ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido