Learn More
Methanol, ≥99.8%, for spectroscopy ACS
Codice prodotto. p-216807 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifications
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
Absorbance 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Densità 0.7910g/mL
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.791
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH3OH
Base titolabile 0.0002 meq/g max.
Pressione del vapore Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 11,322; 13,337
Indice di Merck 15, 6029
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 99.8%
Grado ACS