Learn More
Methanesulfonyl chloride, 98%
Descrizione
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
Solubility
Miscible with alcohol, ether and organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong bases, oxidizing agents and alcohols. It is a lachrymator and reacts with water.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanesulfonyl Chloride |
Punto di fusione | °C to 33°C |
Densità | 1.477 |
Punti di ebollizione | 161°C |
Punto d'infiammabilità | 97°C (206°F) |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Indice di rifrazione | 1.452 |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN3246 |
Beilstein | 506297 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methanesulfonyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Methanesulfonyl chloride