Learn More
Methanesulfonic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15651570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 75-75-2
Formula molecolare CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 96.1
Numero MDL MFCD00007518
InChI Key AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic Acid Solution
Nota nome For ion chromatography
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare CH3SO3H
Numero UN UN3265
Beilstein 1446024
Peso formulazione 96.11g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) approx. 1M in water
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.039g/mL at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanesulphonic acid