Learn More
Methacrylic acid, 99.5%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10144230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002651
InChI Key CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC Name 2-methylprop-2-enoic acid
SMILES CC(=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrylic acid
Nota nome Stabilized
Punto di fusione 16°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 163°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H6O2
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2H
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 1 L
Beilstein 02, 421
Indice di Merck 15, 6013
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilizzatore 250ppm (ca.) MEHQ
Viscosità 1.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99.50%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methacrylic acid, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.