Learn More
Nickel Electro™ Taniche per pipette per sterilizzazione di forma quadrata in acciaio inox Metalware Range™
Per ridurre il rischio di danneggiare le pipette durante il trasporto e la sterilizzazione. I contenitori di sterilizzazione quadrati in acciaio inox Nickel Electro™ Metalware Range™ possono resistere al caldo secco fino a 180°C e possono essere sterilizzati mediante vapore a 120°C.
55.75€ - 64.60€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Tipo | Pipetta quadrata |
Include | Tamponi in gomma di silicone permanenti in coperchi e fondi |
Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12946986
|
Nickel Electro™
6700/SS |
210 x 70 mm | 210 mm |
55.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12956986
|
Nickel Electro™
6701/SS |
290 x 70 mm | 290 mm |
64.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Contenitori comuni per pipette quadrati con inserti in gomma siliconata fissi nei coperchi e nelle basi per ridurre il rischio di danneggiare le pipette durante il trasporto e la sterilizzazione.- In acciaio inox.
- Sterilizzabili a vapore a 120 °C.
- Resistono a temperature di essiccazione fino a 180 °C.
- Il design a sezione quadrata facilita l'impilaggio, favorisce l'uso efficiente dello spazio e impedisce che i contenitori scivolino dal banco.
Specifica
Sì | |
Pipetta quadrata | |
70 mm | |
1 kg |
Acciaio inox | |
Tamponi in gomma di silicone permanenti in coperchi e fondi | |
70 mm |