Learn More
Nickel Electro™ Scatole per sterilizzazione per pipette di forma quadrata in alluminio Metalware Range™
Manufactured from aluminum, these square section sterilizing boxes are fitted with silicone pads in the lid and base that reduces the risk of damage to the pipette tips when sterilizing or transporting them.
Marca:  Nickel Electro™ 6704
Codice prodotto. 11874523
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Popular square pipette cans with permanent cast silicone pads in lid and base
  • Reduces risk of damage to pipette tips during transportation and sterilisation
  • Manufactured from aluminium
  • Can be steam sterilised at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C
  • Fitted with silicone pads in lid and base reduces risk damage to pipette tips whilst sterilizing or transporting.
  • Can be sterilized by autoclave or dry heat
  • Natural finish on the surface of the can allows convenient marking and a sure grip during handling
  • Made of a substantial construction which ensures pippette can resist crushing preserving glass pippettes from breakage
Specifica
Specifica
Ciascuno
495 mm
Aluminum, Stainless Steel
0.7 kg
Scatola per sterilizzazione