Learn More
Brady™ Metallized Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
331.00€ - 738.00€
Specifica
Finitura | Opaco |
---|---|
Materiale | Polyester |
Print Technology | Thermal Transfer |
Product Type | Etichette |
Etichette per riga | 3 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11896033
|
Brady™
217078 |
Permanent Acrylic, Permanent |
331.00€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11819664
|
Brady™
030181 |
Permanent Acrylic, Tamper-evident |
738.00€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
- Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
- Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Opaco | |
Thermal Transfer | |
3 | |
Rectangle |
Polyester | |
Etichette | |
-40°C |