Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza con lenti in policarbonato e montatura senza nichel
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Smoky Gray
Descrizione
- Increased upper protection
- Non-slip tIPGRIP temples and bridges
- Flex temples
- Anti-scratch and anti-fog coatings
- Microfibre pouch included
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard europeo |
Lens Coating | Antigraffio |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety glasses |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Metallo senza nichel |
Frame Type | Contour metal |