Learn More
Dinoterb in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Marca: Fisher Chemical P822190
Quantità | 1 mL |
---|
Specifica
Dinoterb | |
1420-07-1 | |
100 μg/mL | |
IIPZYDQGBIWLBU-UHFFFAOYSA-N | |
Acetonitrile | |
14994 | |
CHEBI:81883 |
Ampoule(s) | |
C10H12N2O5 | |
1648 | |
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] | |
240.215 | |
1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Standard solution Dinoterb 100ug/ml iin acetonitrile
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .