Learn More
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, 95%
Codice prodotto. p-3598404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-43-1
Formula molecolare C14H14O2
Molecular Weight (g/mol) 214.26
Numero MDL MFCD00064253
InChI Key IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC Name (1R,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Punto di fusione 136.0°C to 137.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 214.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol