Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hydrate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. p-156190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266615-59-1
Formula molecolare C6H13NO4S
Molecular Weight (g/mol) 195.23
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC Name 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifica
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico MES hydrate
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nota nome 0.99
Punto di fusione 243.0°C
Colore White
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma fisica Needle-like Crystals or Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 14, 5902
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 195.23
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical