Learn More
MES, 0.5M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63706.AE
Quantità 100 mL
Codice prodotto. 15435889
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
C6H15NO5S
MFCD00283848
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifica
MES buffer soln.
Colorless
7.5
100 mL
MFCD00283848
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
145224-94-8
0.5 M
Liquid
C6H15NO5S
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
16218417
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti