Learn More
Mercury Organometallic Standards, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca:  SPEX Certiprep ORG-HG8-2Z
Codice prodotto. 11460289
  • 84.20€ / 50g
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Hg1000μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Mercury Oil Standard
7439-97-6, 64742-65-0
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Fluid
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
[Hg]
Base Oil 75
200.59
50 g
Triple-leached LDPE bottle
0.1, 99.9
0.1, 99.9
Hg
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
mercury
Petrochemical Testing
23931
CHEBI:16170
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/g Mercury in Base Oil 75
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: petroleum distilates, mercury
Certificati
Promozioni
Promozioni
Product intended for laboratory use only