Learn More
Mercury(II) sulfate, 98+%
Codice prodotto. p-7023186
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
Solubility
It is soluble in hot H2SO4, NaCl solution. insoluble in alcohol, acetone, ammonia
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Light sensitive. Moisture sensitive. Air sensitive. Keep away from Strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-35-9
Formula molecolare HgO4S
Molecular Weight (g/mol) 296.65
Numero MDL MFCD00011047
InChI Key DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfate
Punto di fusione (decomposition)
Quantità 50 g
Formula lineare HgSO4
Numero UN UN1645
Indice di Merck 14,5887
Informazioni di solubilità It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
IUPAC Name mercury(2+);sulfate
Peso formulazione 296.65
Percent Purity ≥98%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 6.47
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) sulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid, mercury(2+) salt