Learn More
Mercury(II) oxide, red, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals
28.33€ - 259.29€
Identificatori chimici
CAS 21908-53-2
Formula molecolare HgO
Molecular Weight (g/mol) 216.59
Numero MDL MFCD00011045
InChI Key UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC Name oxomercury
SMILES O=[Hg]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11371619
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012277.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11381619
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012277.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11391619
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012277.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
It is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
oxomercury
HgO
MFCD00011045
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Specifica
Mercury(II) oxide, red
Orange-Red
99.0% min.
MFCD00011045
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
oxomercury
216.59
Odorless
21908-53-2
Powder
HgO
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
216.59
ACS
Dark orange powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
H300-H310-H330-H373-H400-H410: Fatal if swallowed. Fatal in contact with skin. Fatal if inhaled. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7