Learn More
Mercury(II) oxide, red, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10791471
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21908-53-2
Formula molecolare HgO
Molecular Weight (g/mol) 216.59
Numero MDL MFCD00011045
InChI Key UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC Name oxomercury
SMILES O=[Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) oxide, red
Punto di fusione 500.0°C
Nota nome 99%
Colore Orange to Orange-Red
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare HgO
Fieser 01,655; 02,267; 04,323; 05,428; 06,360; 07,224; 08,316; 09,293; 11,318; 12,305; 14,204; 15,174
Indice di Merck 15, 5949
Peso formulazione 216.59
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.