Learn More
Mercury(II) nitrate monohydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10115130
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Formula molecolare H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
Numero MDL MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) nitrate monohydrate
Punto di fusione 77.0°C to 79.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Indice di Merck 14, 5880
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 342.6
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.3
Densità 4.3000g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.