Learn More
Mercury(II) iodide, ACS reagent, Red, Thermo Scientific Chemicals
32.76€ - 354.77€
Identificatori chimici
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Formula molecolare | HgI2 |
Molecular Weight (g/mol) | 454.39 |
InChI Key | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
IUPAC Name | diiodomercury |
SMILES | I[Hg]I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12387203
|
Thermo Scientific Acros
193500250 |
25 g | Glass bottle |
32.76€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12397203
|
Thermo Scientific Acros
193501000 |
100 g | Glass bottle |
90.75€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12307213
|
Thermo Scientific Acros
193505000 |
500 g | Glass Bottle |
354.77€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7774-29-0 | |
454.39 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
HgI2 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercury |
Specifica
354.0°C | |
259.0°C | |
HgI2 | |
02,50; 03,7 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercury | |
24485 | |
454.39 |
Mercury(II) iodide | |
7774-29-0 | |
HgI2 | |
15,5946 | |
(In potassium iodide soln.) Passes test | |
I[Hg]I | |
454.39 | |
CHEBI:49659 | |
Reagente ACS |
Safety and Handling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
- Mercury(II) iodide
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric iodide